Learn More
Analytik Jena US NIR Excitation Laser Modules
Analytik Jena US NIR Excitation Laser Modules are for use with UVP ChemStudio series
Marca:  Analytik Jena US 849-98-0123-01
Codice prodotto. 15729769
  • 16510.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Two emission filters
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excitation wavelengths of 660nm and 787nm.
  • Modules include 2 emission filters with wavelengths: 707-752nm and 810LP
Specifica
Specifica
1.5 in.
5 in.
5.08cm
2 in.
For use with UVP ChemStudio systems
12.7cm