Learn More
NITD008, MedChemExpress
MedChemExpress NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
Marca: Medchem Express HY-12957
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.Specifica
NITD008 | |
Gray | |
C13H14N4O4 | |
7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine | |
O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O | |
290.27 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
1044589-82-3 | |
Research | |
5 mg | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM) | |
290.27 | |
96.2% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only