Learn More
Tocris Bioscience™ NITD008
Antiviral; selective flavivirus inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 6045/1
Encompass
Codice prodotto. 15706359
  • 385.50€ / 1mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NITD 008 is a selective flavivirus inhibitor. Adenosine analog. Inhibits dengue virus (EC50 = 0.64 μM), hepatitis C virus and cellular entry of Zika virus. Reduces increases of cytokines and NS1 and prevents death in dengue-infected mice. Active in vivo. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
7-(2-C-Ethynyl-β-D-ribofuranosyl)-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
1044589-82-3
>98%
1 mg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.