Learn More
Soluzione standard di nitrato 1000 ppm (1 mg/ml), per cromatografia ad accoppiamento ionico, pronta all'uso, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| CAS | 7757-79-1 |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | KNO3 |
| Numero MDL | MFCD00011409 |
| InChI Key | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | potassium nitrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.10 |
| PubChem CID | 24434 |
| Vedi altri risultati |