Learn More
Nitric Acid 67-70%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Descrizione
HNO3, CAS Number-7697-37-2, 500mL, Yellow, 63.02g/mol, -41 deg.C, 11349, Liquid, 0.94kPa (20 deg.C)
Polybottle
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless Yellow |
| CAS | 7697-37-2 |
| Punto di fusione | -41°C |
| Pressione del vapore | 0.94kPa (20°C) |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | HNO3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | MFCD00011349 |
| Sinonimo | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitric acid 67-69%
- Pericolo
- Liquido comburente Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid