Learn More
Nitric acid, ACS Reagent, 70%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.2 L
2.5 L
6 x 500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Nitric acid |
Nota nome | ACS Reagent, 70% |
Punti di ebollizione | 122°C |
CAS min. % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
CAS max % | <70.0000%, <50.0000% |
Densità | 1.413 g/mL at 20 °C(lit.) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 500 mL |
Formula lineare | HNO3 |
Numero UN | UN2031 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitric acid
- Pericolo
- Liquido comburente Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid