Learn More
Nitric acid, Environmental Grade, 67-70%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4824855
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15471497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038747.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Main commercial usage is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It implies in the applications for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds. Nitric acid indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Aspetto Colorless to pale yellow liquid
Materiale o nome chimico Nitric acid
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 121°C
Densità 1.41
Odore Pungent
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervallo percentuale saggio 67-70%
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid,single sub-boiling quartz distillation
Informazioni di solubilità Miscible in water and ether.
Peso formulazione 63.01
Grado Environmental
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 69.0%; Water: 31.0%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid, 67-70%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid