Learn More
Nitril™ 3000 Guanti da esame in nitrile non sterili, lunghezza extra
1.10 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Medio (M)
Extra grande (XL)
Descrizione
- AQL 1,5
- DPI di categoria III
- Dispositivo medico di classe I
- EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE
- Lunghezza extra
- Ambidestri
- Non sterili
- Privi di lattice e polvere
- Testurizzati
- Polsino arrotolato
- Blu
- Disponibili nelle taglie dalla XS alla XL
Specifica
Certificazione/Conformità | AQL 1,5, DPI Cat III, Dispositivo medico di classe I, conforme per uso alimentare, EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE |
Colore | Blu |
Monouso | Single-use |
Materiale | Nitrile |
Size | Extra grande (XL) |
Modello | 1282XL |
Lunghezza (sistema metrico) | 29 cm |