Learn More
Meditrade™ Nitrile™ Di nuova generazione™ Guanti da esplorazione in nitrile
1.16 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
Colore:
Blu
Descrizione
- Guanti monouso
- Nitrile
- Non sterili
- Non talcati
- Senza lattice
- Testurizzati
- Polsini bordati
- Ambidestri
- AQL 1.5
Specifica
Certificazione/Conformità | AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG / CEE: Classe 1; DPI Categoria III; Idonei per il contatto con alimenti secondo la Direttiva CE 1935/2004 (solo guanti blu) |
Descrizione | Guanti monouso bianchi in nitrile |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Size | L |
Spessore (sistema metrico) | Polsino 0,060 mm; Palmo 0,070 mm; Dito 0,100 mm |
Modello | 1283L |