Läs mer
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III
Produktkod. 17112192 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
XS
S
M
L
XL
Förpackningsstorlek:
pezzi 200
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17112192
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Questi guanti Fisherbrand non sterili offrono un'eccellente protezione per un'ampia gamma di applicazioni e uso generico mentre le superfici testurizzate delle dita offrono una presa ottimale.
  • DPI categoria III
  • Colore blu indaco
  • Nitrile
  • Ambidestri
  • Polsino arrotolato
  • Polpastrelli testurizzati
  • non in polvere
  • Per uso generico
  • Resistenti agli agenti chimici
  • Monouso
  • Non sterili
Specifikationer
Certificazione/Conformità DPI Categoria III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Content And Storage Durata di conservazione 5 anni
Applicazioni Laboratorio
AQL 1.5
Colore Blu indaco
Monouso Single-use
Finger Thickness (Metric) 0.08 to 0.14 mm
Hand Ambidestri
Materiale Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.06 to 0.09 mm
Size XS
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.05 to 0.08 mm (Cuff)
Sesso Unisex
Stile polso guanto Con bordino
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.