Learn More
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III
Click to view available options
Size:
XS
S
M
L
XL
Descrizione
- DPI categoria III
- Colore blu indaco
- Nitrile
- Ambidestri
- Polsino arrotolato
- Polpastrelli testurizzati
- non in polvere
- Per uso generico
- Resistenti agli agenti chimici
- Monouso
- Non sterili
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | DPI Categoria III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Content And Storage | Durata di conservazione 5 anni |
Applicazioni | Laboratorio |
AQL | 1.5 |
Colore | Blu indaco |
Monouso | Single-use |
Finger Thickness (Metric) | 0.08 to 0.14 mm |
Hand | Ambidestri |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (Metric) | 0.06 to 0.09 mm |
Vedi altri risultati |
Videos
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove EN.pdf
Dimensione file: 335.5 kB
ISO 374-1 Certificate FB Indigo Gloves.pdf
Dimensione file: 337.3 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Declaration of Conformity
Dimensione file: 48.3 kB
Flyers
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
Dimensione file: 281.2 kB
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Dimensione file: 299.9 kB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AN321513420 | Certificato di conformità | 19/10/2023 | FB35MDBL |
AN318312837 | Certificato di conformità | 29/08/2023 | FB35MDBL |
YN312012163 | Certificato di conformità | 25/07/2023 | FB35MDBL |
YN305211259 | Certificato di conformità | 25/07/2023 | FB35MDBL |
YN313312170 | Certificato di analisi | 31/07/2023 | FB35MDBL |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III >