Learn More
Ansell Guanti in nitrile per camera sterile BioClean™ Nerva™ lunghezza extra
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Descrizione
- 16 poll. (400 mm) ambidestri
- Non sterili
- Finitura antiscivolo, senza polvere, senza lattice
- 1.5 senza fori
- Eccellenti proprietà ESD
- Extra lunghi per protezione fino al gomito
- Lavorati in camera sterile per garantire la compatibilità con le condizioni operative ISO Classe 4
- Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003 e della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
- Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso conforme alla Direttiva sui DPI 89/686/CEE
- Realizzati in uno stabilimento con certificazioni ISO 9001:2008 e 89/686/CEE Articolo 11b. Lavorati in camera sterile NEBB con certificazione ISO Classe 4
Certifications
Marcatura CE
Compliance
Standard EN420:2003 sui guanti, standard EN455 sui guanti medici (parti 1, 2 e 3) & EN374-1, 2 e 3:2003.
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Colore | Bianco |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 3.9 mil |