Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrile Gloves
239.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
Guanti per camera bianca non sterili che offrono una presa sicura
- 12 poll. (300 mm) ambidestri
- AQL 1.5
- Finitura antiscivolo sulle dita, senza polvere
- Il nitrile è resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche
- Eccellenti proprietà ESD
- 1.5 Assenza di fori
- Lavorati per garantire la compatibilità con ISO Classe 5
- Senza lattice per eliminare le allergie da lattice di tipo 1
- Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso
- Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003 e della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Colore | Bianco |
Finitura esterna | Finitura antiscivolo |
Finger Thickness (English) | 6.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |