Learn More
Ansell™ BioClean™ Clearview™ Autoclavable Goggles
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
443.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Goggles
Descrizione
- Non-Sterile and Sealed in a PE Bag to maintain cleanliness
- Upper & Indirect Ventilation holes
- EN 166:2001 Optical Class 1
- Toughened Anti-Scratch Polycarbonate lens
- Tested to over 40 Autoclave Cycles
- Super-soft thermoplastic provides unrivaled comfort
- Processed and packed in our NEBB Certified ISO Class 4 (Class 10) Cleanroom
- Replacement lens available (BCAG-SL 19-668-191)
Specifications
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001 |
Lens Coating | Scratch-resistant |
Product Type | Autoclavable Goggles |
N. per custodia | 12/Cs. |
N. per confezione | 1 Ea. |
Dettagli sulla ventilazione | Indirect base ventilation |
Materiale | Polycarbonate |