Learn More
Ansell Occhiali per camera sterile BioClean Clearview™ monouso, sterili
Click to view available options
Sterile goggles
Descrizione
Use for safety in cleanroom environments. BioClean™ Clearview™ Sterile Single Use Cleanroom Goggles are anti-fogging and optically correct for clear vision.
- Guaranteed protection: BioClean™ Clearview Goggles BCGS1 satisfy EN 166 standards for assured eye protection you can depend on
- Reduced contamination risks: Their indirect ventilation system lowers the risk of contamination when entering controlled environments
- Enhanced features: These anti-fog goggles feature an optically correct, toughened polycarbonate lens with an anti-scratch, anti-fog coating to minimize distortion and deliver unobstructed vision
- Increased comfort: BioClean™ Clearview Goggles BCGS1 are manufactured from lightweight ultra-soft PVC with a non-linting, latex-free headband, making them suitable to be worn over eyeglasses
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1-2010 I Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms |
Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
Forma | Rectangle |
Larghezza (sistema metrico) | (hinge to hinge)(±3 mm): 155 mm |
Lens Coating | Antiappannamento, Antigraffio |
Descrizione | Optically correct, toughened polycarbonate lens with an anti-scratch, anti-fog coating to minimize distortion and deliver unobstructed vision |
Colore | Clear |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Guanti sterili |
N. per custodia | 60/Pk. |
Vedi altri risultati |
Videos
-
Nitritex Bioclean single use goggles
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0555 | Certificato di conformità | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0413 | Certificato di conformità | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0553 | Certificato di sterilità | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0555 | Certificato di sterilità | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0413 | Certificato di sterilità | 01/04/2025 | BCGS1 |
Titolo del prodotto
Ansell Occhiali per camera sterile BioClean Clearview™ monouso, sterili >