Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Thumb Loops
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
Da 108 a 116 cm
Da 116 a 124 cm
Da 124 a 132 cm
Da 132 a 140 cm
Da 76 a 84 cm
Da 84 a 92 cm
Da 92 a 100 cm
Altezza (sistema metrico):
176 to 182 cm
Da 158 a 164 cm
Da 164 a 170 cm
Da 170 a 176 cm
Da 182 a 188 cm
Da 188 a 194 cm
Da 194 a 200 cm
Da 200 a 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 20
Descrizione
- Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
- Sterilized by Gamma irradiation
- Anti-Static properties
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- Zip front with flap cover
- Thumb loops on wrist
- Elasticated back, cuffs and ankles
- ASTM D6978 05 Tested
- HELMKE Drum Tested
- Low-particulate
- Sterility Assurance Level 10-6
- Available in sizes ranging from S through 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta monouso con cappuccio e anelli per pollice |
| Size | Medium |
| Materiale | Tessuto CleanTough™ |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Sterile |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
| Certifications/Compliance (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
| Modello | S-BDCHT |
| Misura petto (sistema metrico) | Da 92 a 100 cm |
| Vedi altri risultati |