Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Thumb Loops
BIOPHARMA
Disposable sterile coverall with hood features a thumb loop for secure hold.
425.00€ - 437.00€
Specifica
Product Type Tuta monouso con cappuccio e anelli per pollice
Materiale Tessuto CleanTough™
Colore Bianco
Monouso Sì
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Misura petto (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Misura petto (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12787196
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell™
S-BDCHT-XS
X-Small Da 76 a 84 cm Da 158 a 164 cm
425.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15258288
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell™
S-BDCHT-M
Medium Da 92 a 100 cm Da 170 a 176 cm
437.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15278288
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell™
S-BDCHT-XL
X-Large Da 108 a 116 cm Da 182 a 188 cm
437.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15288288
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell™
S-BDCHT-XXL
2 X-Large Da 116 a 124 cm Da 188 a 194 cm
437.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15298288
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell™
S-BDCHT-XXXL
3 X-Large Da 124 a 132 cm Da 194 a 200 cm
437.00€
pezzi 15
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15208298
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell™
S-BDCHT-4XL
4 X-Large Da 132 a 140 cm Da 200 a 206 cm
437.00€
pezzi 15
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Sterilized by Gamma irradiation
  • Anti-Static properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Zip front with flap cover
  • Thumb loops on wrist
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • ASTM D6978 05 Tested
  • HELMKE Drum Tested
  • Low-particulate
  • Sterility Assurance Level 10-6
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Specifica
Specifica
Tuta monouso con cappuccio e anelli per pollice
Bianco
Sterile
(EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
Tessuto CleanTough™
Sì
ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
S-BDCHT