Learn More
Ansell Guanti per camera sterile in nitrile sterile Excell™
BIOPHARMA
Latex-free nitrile gloves are hand specific and resistant to a range of chemicals. Recommended for Class 10/ISO 4 critical environments.
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Colore White
Finitura esterna Fully Textured
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8 Descrizione
Descrizione
  • 12 poll. (300 mm), specifici per mano destra/sinistra 
  • Nitrile sterilizzato a raggi gamma 
  • Il nitrile è resistente ad un'ampia gamma di sostanze chimiche 
  • Ipoallergenici 
  • Ottime proprietà antistatiche
  • Assenza di fori 1.5
  • Senza talco e lattice, polsino con bordino, privi di acceleratori
  • Lavorati in ambiente di camera sterile per garantire la compatibilità con le condizioni operative ISO Classe 4 & EU GMP Grado A
  • Conformi ai requisiti della normativa sui guanti EN 420:2003, della normativa europea sui guanti medici EN 455 (Parti 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
  • Realizzati in uno stabilimento con certificazioni ISO 9001:2008 e 89/686/CEE Articolo 11b
  • Lavorati in ambiente di camera sterile NEBB certificato ISO Classe 4
  • Conformi a USP 797
  • AQL 1.5
  • Livello di sicurezza sterilità 10−⁶
Specifica
Specifica
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food
1.5
Fully Textured
0.17 mm
Nitrile
0.12 mm
Sterile
0.17 mm
BioClean™ BEXS
30.5 cm
Class 10 (ISO 4)
White
6.6 mil
Specific
4.7 mil
Powder Free
6.6 mil
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
12 in.