Learn More
Ansell BioClean™ Extra BLAS Sterile Latex Cleanroom Gloves
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
533.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Descrizione
- Low levels of latex proteins
- Extended length 16 in. (40 cm)
- Ambidextrous, beaded cuff
- Powder free
- Gamma irradiated
- Fully textured for improved grip
- Flexibile and comfortable
- Easy double-donning
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3578 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 Category III, EN 455 Part 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 1.5 |
Colore | Natural |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 8.2 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Latex |