Learn More
Ansell Guanti in nitrile per camera sterile N-Plus™ sterili, lunghezza extra
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Elbow-length nitrile gloves offer resistance to a range of chemicals and are hand specific to enable prolonged use. Recommended for Class 10/ISO 4 critical environments.
1105.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D6978-05 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 0.65 |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12735845
![]() |
Ansell
BNPS60 |
6 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12745845
![]() |
Ansell
BNPS65 |
6.5 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12755845
![]() |
Ansell
BNPS70 |
7 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12765845
![]() |
Ansell
BNPS75 |
7.5 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12775845
![]() |
Ansell
BNPS80 |
8 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12785845
![]() |
Ansell
BNPS85 |
8.5 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12795845
![]() |
Ansell
BNPS90 |
9 |
1105.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 operating conditions
- Extra-length nitrile cleanroom gloves
- Sterilzed by gamma irradiation
- Textured surface, powder free, beaded cuff
- Hand-specific and anatomically shaped
- Extended leaching in pure deionized water ensures low levels of chlorides and extractable metals
- AQL: 0.65 for holes (1000mL water test)
- Compatible for use in ISO Class 4
- USP 797 Compliant
- USP 800 Compliant
- ASTM D6978 05 Tested
- Double Donnable
Specifica
ASTM D6978-05 | |
Class 10 (ISO 4) | |
White | |
Fully Textured | |
0.20 mm | |
Yes | |
6.6 mil | |
Powder Free | |
7.8 mil | |
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D | |
16 in. |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III | |
0.65 | |
Single-use | |
7.8 mil | |
Specific | |
Nitrile | |
0.17 mm | |
Sterile | |
0.20 mm | |
BioClean™ N-Plus BNPS | |
40 cm |