Learn More
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
Eccellente sensibilità e protezione dalle citotossine
Marca: Ansell BUPS-80
505.79 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.04000kg
Descrizione
Sterile polychloroprene gloves offer chemical resistance and enhanced tactility. Recommended for Class 10/ISO 4 Cleanrooms.
- Polychloroprene
- Beaded cuff, powder free
- Anti-static properties
- Chemical protection and tactility
- Sterility assurance level
- Tested against ASTM D6978 for cytotoxic drugs
Specifica
ISO Classe 4, GMP UE livello A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800 | |
Class 10/ISO 4 | |
Naturale | |
5.5 mil | |
Destra/sinistra (no ambidestri) | |
4.3 mil | |
Powder Free | |
Sterile | |
0.14 mm | |
BUPS80 | |
9 MPa | |
30.5 cm |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III | |
0.65 | |
Fully Textured | |
0.14 mm | |
Policloroprene | |
0.11 mm | |
8 | |
5.5 mil | |
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D | |
BioClean™ Ultimate BUPS | |
12 in. |