Learn More
Lenz Laborglasintrumente Nitrogen Tubes (Schlenk Tubes) with NS Stopcock
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03370249
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10376211
  • 103.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With conical ground joint and NS stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
250 mL
Duran Glass
NS 14/23 Cone