Learn More
NMDA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16427366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16427366
Marca: Medchem Express HY17551
MedChemExpress NMDA is a specific agonist for NMDA receptor mimicking the action of glutamate, the neurotransmitter which normally acts at that receptor.
NMDA is a specific agonist for NMDA receptor mimicking the action of glutamate, the neurotransmitter which normally acts at that receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico NMDA
Forma fisica Powder
CAS 6384-92-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H9NO4
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinonimo N-Methyl-D-aspartic acid
Informazioni di solubilità H2O : 33.33 mg/mL (226.53 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (67.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@H](C(O)=O)NC
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.