Learn More
NMDA, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Descrizione
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | NMDA |
Quantità | 50 mg |
Peso formulazione | 147.13 |
Percent Purity | >99% |