Learn More
QIAGEN Carte per raccolta, conservazione e purificazione di acidi nucleici FTA™: FTA Classic
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 100
Confezione da 25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
QIAcard formato FTA Classic con 4 aree spot per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive blood samples with Non-Indicating FTA Classic Cards. |
| Formato | Quattro aree campione |
| Tipo di campione | Blood |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Amplificazione STR diretta |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi medico legale, identificazione dei prodotti transgenici, medicina trasfusionale, tipizzazione HLA, screening dei plasmidi, test sugli alimenti e sull'agricoltura, scoperta di nuovi farmaci, prodotti genomici, analisi STR, identificazione animale, amplificazione intera dei genomi |
| N. di campioni | 4 |
| Product Type | FTA Classic Card non indicatrice |
| Quantità | Confezione da 25 |
| Volume del campione | 125 μl per area campione |