Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa in nylon non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in nylon non sterile Fisherbrand™ è dotato di membrana in nylon con involucro in polipropilene per il filtraggio di soluzioni acquose aggressive da una siringa standard. Le membrane del diametro di 25 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
87.40€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Nylon |
Materiale (membrana) | Nylon |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per una vasta gamma di applicazioni |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15121499
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm |
87.40€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15131499
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm |
87.40€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Ideato per l'uso con soluzioni acquose aggressive
- Ideale per i normali filtraggi di acqua e solventi/miscele acquose
- Membrana in nylon idrofilo del diametro di 25 mm
- Alloggiamento in polipropilene robusto e resistente agli agenti chimici
Specifications
White | |
Nylon | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
Filtro per siringa |
Nylon | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
50/conf. | |
25 mm |