Learn More
Greiner Bio-One Non-treated 384-well Microplates
Manufactured without surface treatment to create low biomolecular binding. Greiner Bio One™ Non-treated 384-Well Assay Microplates are ideal for sensitive biochemical screening applications.
Marca:  Greiner Bio-One 781095
Codice prodotto. 10277441
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Quadrupled the number of wells (from 96)
  • Well-to-well spacing: 4.5 mm
  • Rounded square well profile, providing flexible working volume of 10 μl to 130 μl and reduced wicking and bubbling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIN ISO 9001
With Lid
Medium Binding
Polystyrene
Non-sterile
131 μL
40
Standard
16 x 24
White
384
Non-treated
Flat Bottom (F-well)
40/Cs.