Learn More
uvex NORA White 94766 Polymer Boot with PVC-Sole - Width 11
Long PVC safety boot made with steel toecap and midsole
Marca:  uvex 9476637
35.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17287381
  • 39.80€ / 1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NORA Safety Boot 9476.6 S5 SRC
  • Free of plasticizers included on SVHC Candidate List of the REACH regulation
  • Resistant to oil, grease, fuel, alkalis, acids and disinfectants
  • Anatomically shaped lasts, prevent fatigue
  • Long shaft can be shortened to meet individual requirements
    • Shaft height: 33 cm (for size 42 boot)
  • Anatomically shaped footbed
  • Toe and heel reinforcements
  • Ankle protection
  • Ribbed heel with kick off tab to assist removal
  • Antistatic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
37
Reusable
Unisex
NORA
Trainers
S5
ESD Safety Shoe
PVC
Rubber
EN ISO 20345:2011
Standard Width
Yes
No
SRC