Learn More
Norfloxacin, 98%, Analytical standard, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12327163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 12327163
Marca: Thermo Scientific Acros 445260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Norfloxacin
Tipo Norfloxacin
Forma fisica Crystalline Powder
CAS 70458-96-7
Punto di fusione 218°C to 226°C
Residuo della combustione 0.2 % max.
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 3% Max. (K.F.)
Colore White to Yellow
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C16H18FN3O3
Sinonimo 1-Ethyl-6-fluoro-1, 4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
InChI Key OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
IUPAC Name 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 319.336
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
Peso formulazione 319.34
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)