Learn More
Micronova™ NovaKnit™ String Mop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
A deceptively robust and absorbent, tubular knit string style mop for cleaning and liquid pick-up in controlled and critical environments. Available with a choice of durable, reusable fabrics.
540.96€ - 715.00€
Specifica
Product Type String Mop
Colore White
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Visualizza altre specifiche
Requires: MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
13198715
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MP52-31-12W
Polyester 12 oz.
715.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13118725
Vedere i documenti
Micronova™
MP53-31-12W
Polyester, Nylon 12 oz. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The Micronova NovaKnit™ String Mops feature unique ribbing and a looped design of the strands that produces a mop that is both low-linting and highly absorbent. Available in either 100% polyester, or 75% polyester 25% nylon blend for applications requiring more absorbency.
  • Robust, tubular knit floor mop
  • For cleaning and liquid pick-up in controlled environments
  • Ribbed strands are low-linting and absorbent
  • Looped design with no exposed edges
  • Solid construction and durable fabric
    • 100% polyester, or 75% polyester 25% nylon blend
  • More absorbent and durable than traditional cleanroom mops
  • For use with the MH-1 Mop Handle or SSU Series Stainless Steel Handle via the QDMH-1 Mop Adapter
  • Holds up to strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Order Info
MH-1 MicroMop Handle -or- QDMH-1 MicroMop Adapter and SSU- series handle also sold separately.
Specifica
Specifica
String Mop
Non-sterile
17.8 cm
Chemicals
24/Cs.
Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments
White
Autoclavable
7 in.
Reusable
MH-1 mop handle or attached to the universal stainless steel handle via the QDMH-1 mop adapter