Learn More
Novobiocin Sodium Salt, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
Inhibits DNA synthesis by inhibiting the enzyme Topoisomerase II. Novobiocin Sodium Salt, MP Biomedicals is an antibiotic produced by Streptomyces nieveus. It is active against gram-positive bacteria. It is also a Hsp90 inhibitor 3.
Novobiocin inhibits DNA synthesis by inhibiting bacterial DNA gyrase targeting the GyrB subunit of the enzyme involved in energy transduction. It acts as a competitive inhibitor of the ATPase reaction catalysed by GyrB 2. Uses include:
- For the production of positively supercoiled plasmid DNA
- Inhibitor of bacterial DNA gyrase and eukaryotic DNA topoisomerase
- Inhibitor of retrovirus RNA-dependent DNA-polymerase
- To study heat shock protein inhibition
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Powder |
| Absorbance | λ max: 307nm |
| Punto di fusione | 220°C |
| Coefficiente di estinzione | E1%= 600 (0.1M NAOH) |
| Potency | ∼900μg/mg |
| Quantità | 1 g |
| Optical Rotation | −38.0° (2.5g/100ml ethanol at 24°C for the free acid) |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water (10%, clear, colorless solution) |
| IUPAC Name | sodium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-ide |
| Peso formulazione | 634.6 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Novobiocin Sodium Salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Novobiocin Sodium Salt