Learn More
NP-40 lysis buffer (2X), Thermo Scientific Chemicals
63.62€ - 89.95€
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Concentrazione | 2X |
Content And Storage | Ambient temperatures |
Formato | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15425109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62805.AK |
250 mL |
89.95€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15415109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62805.=E |
125 mL |
63.62€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Colorless | |
2X | |
Ambient temperatures | |