Learn More
Thermo Scientific™ NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
42.30€ - 68.20€
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Concentrazione | 2X |
Content And Storage | Keep cold |
Formato | Viscous Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15432969
|
Thermo Scientific™
J60143.AK |
250 mL |
68.20€
250mL |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15422969
|
Thermo Scientific™
J60143.=E |
125 mL |
42.30€
125mL |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Colorless | |
2X | |
Keep cold | |
Viscous Liquid |