missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NRAS (Human) Recombinant Protein
Human NRAS full-length ORF ( NP_002515.1, 1 a.a. - 189 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002515.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4893 |
Nome | neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162075
|
Abnova™
H00004893-P01.10ug |
10 μg |
335.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16172075
|
Abnova™
H00004893-P01.25ug |
25 μg |
508.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Sequence: MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNSKSFADINLYREQIKRVKDSDDVPMVLVGNKCDLPTRTVDTKQAHELAKSYGIPFIETSAKTRQGVEDAFYTLVREIRQYRMKKLNSSDDGTQGCMGLPCVVM
Specifica
NP_002515.1 | |
neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ALPS4, N-ras, NRAS1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4893 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NRAS | |
GST |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein