Learn More
Tocris Bioscience™ NS 9283
Positive allosteric modulator of α4β2 nAChRs
323.00€ - 1270.00€
Specifica
Purezza | >99% |
---|---|
Product Type | NS 9283 |
Peso molecolare | 248.24 |
Inibitori | NS 9283 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18756248
|
Tocris Bioscience™
5112/10 |
10 mg |
323.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18765999
|
Tocris Bioscience™
5112/50 |
50 mg |
1270.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Positive allosteric modulator of α4β2 receptor; increases the potency of Ach-evoked currents ∽60 fold without effecting the maximum efficacy (HEK293-hα4β2 cells). Reduces the rate of recovery from desensitization and slows the rate of deactivation. Displays a synergistic effect on the Emax when given with NS206 at 3α:2β receptors.Specifica
>99% | |
NS 9283 | |
248.24 | |
NS 9283 |
For Research Use Only