Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 23766
Selective inhibitor of Rac1-GEF interaction; antioncogenic
275.00€ - 1025.00€
Specifica
Product Type | NSC 23766 |
---|---|
Peso molecolare | 530.97 |
Inibitori | Rho GTPase Inhibitors |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18765346
|
Tocris Bioscience™
2161/10 |
10 mg |
275.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18014632
|
Tocris Bioscience™
2161/50 |
50 mg |
1025.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Selective inhibitor of Rac1-GEF interaction. Prevents Rac1 activation by Rac-specific guanine nucleotide exchange factors (GEFs) TrioN and Tiam1 (IC50 ∽ 50 μM) without affecting Cdc42 or RhoA activation. Inhibits Rac1-mediated cell functions and is reported to reverse tumor cell phenotypes in prostate cancer cells.Specifica
NSC 23766 | |
530.97 | |
Rho GTPase Inhibitors |
For Research Use Only