Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 Analytical HPLC EC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Silica |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Da utilizzare con | HPLC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Impurità del metallo | <10 ppm |
| Compatibilità fase mobile | n-heptane |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Vedi altri risultati |