Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 Analytical HPLC EC Column
Codice prodotto. 12713590 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12713590
Marca: Macherey-Nagel™ 760012.46
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Impurità del metallo <10 ppm
Compatibilità fase mobile n-heptane
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi n-heptane
Surface Area 340 m²/g
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna Normal Phase
Fase Normal Phase
Tipo Analytical EC Column