Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 Analytical HPLC EC Column
Codice prodotto. p-8012194 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12488307
Marca: Macherey-Nagel™ 760007.40
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Impurità del metallo <10 ppm
Compatibilità fase mobile n-heptane
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi n-heptane
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna Normal Phase
Con tappo No
Fase Normal Phase
Tipo Analytical EC Column