Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760001.30
Codice prodotto. 12411788
  • 387.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
Monomeric octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18
17.5%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
3 mm
125 mm
Acetonitrile/water
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase