Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC Standard Column
Codice prodotto. 12408497 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12408497
Marca: Macherey-Nagel™ 760732.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Spezifikation
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 2.5%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Tipo EC Standard Column
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt