Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC Standard Column
Codice prodotto. p-8012200 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12635979
Marca: Macherey-Nagel™ 760732.20
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 2.5%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Tipo EC Standard Column