Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna standard EC per analisi Nucleodur™ C18
Codice prodotto. 10787774 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
0.18
14%
18%
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10787774
Marca: Macherey-Nagel™ 760101.40
Use EC standard columns for analytical HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns come in a wide variety of lengths and internal diameters.
Key features:
  • Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
  • Interesting polar selectivity features
  • Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
  • Special phase with polar endcapping
  • Pore size 110 Å
  • Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
  • 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
  • Carbon content 14 %
  • pH stability 1–9
Recommended application:
  • Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Gravity
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 18%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical EC Column