Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna standard EC per analisi Nucleodur™ C18
Codice prodotto. 12448387 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
0.18
14%
18%
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12448387
Marca: Macherey-Nagel™ 760201.46
Use EC standard columns for analytical HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns come in a wide variety of lengths and internal diameters.
Key features:
  • Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
  • Interesting polar selectivity features
  • Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
  • Special phase with polar endcapping
  • Pore size 110 Å
  • Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
  • 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
  • Carbon content 14 %
  • pH stability 1–9
Recommended application:
  • Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Pyramid
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 14%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical EC Column