Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec HPLC VP Guard Columns Cartridge
Codice prodotto. 12419916 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12419916
Marca: Macherey-Nagel™ 762090.80
Specifica
Carico di carbonio 17.5%
pH 1 to 9
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 110Å
Tipo VP Guard Column Cartridge
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Fase stazionaria NUCLEODUR™ C18 ec
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Octadecyl
Formato colonna Guard Column Cartridge
Da utilizzare con (applicazione) Scaling up of preparative HPLC
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Con tappo Yes
Tipo USP L1