Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC CC Guard Columns
Marca: Macherey-Nagel™ 761125.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
18% | |
5 μm | |
110Å | |
3 mm | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes |
1 to 11 | |
8 mm | |
CC Guard Column | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
Separations Pharmaceuticals, Derivatised Amino Acids, Drugs | |
Spherical | |
L1 |