Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC CC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 761124.40
Codice prodotto. 12448567
  • 228.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
18%
3 μm
110Å
4 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
1 to 11
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ C18 Gravity
Acetonitrile/Water
Octadecyl
Separations Pharmaceuticals, Derivatised Amino Acids, Drugs
Spherical
L1