Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760261.30
Codice prodotto. 12468397
  • 826.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Octadecyl
Octadecyl
1 mL/min
150 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
EC Column
Analytical Column
3 mm
For Analytical and Preparative Separation of Polar and Midpolar Compounds Applications
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
60°C
C18 Pyramid
14%
Yes
Stainless Steel
Analytical HPLC