Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC CC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 761590.30
Codice prodotto. 12625999
  • 228.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
7%
5 μm
110Å
3 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
2 to 8.5
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ HILIC
Acetonitrile/Water
Ammonium/Sulfonic Acid
Analytical and preparative applications as well as LC/MS
Spherical