Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC
Marca:  Macherey-Nagel™ 760550.40
Codice prodotto. 12438467
  • 749.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
Ammonium
1 mL/min
Hydrophilic
8700 psi (600 bar)
Spherical
2 to 8.5
HILIC
60°C
Silica
HILIC
HILIC
EC Column
Analytical Column
4 mm
For HPLC, GC, TLC, SPE
250 mm
80:20 Acetonitrile/Water
5 μm
110 Å
340 m²/g
Ammonium/Sulfonic Acid Modified Silica
7%
No
Stainless Steel
Analytical HPLC